Learn More
Merck Ersatzelektroden für Millicell-ERS Volt-Ohm-Messgerät, 1 Paar
Messen Sie den transepithelialen elektrischen Widerstand (TEER) von Epithelzellen in einer Kultur
Marke:  Merck
Artikelnummer. 10517682
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zur qualitativen Messung der Gesundheit einer Zellmonoschicht und der quantitativen Messung der Konfluenz. Für die Verwendung mit Zellen, die ausschließlich in Millicell™ Zellkulturplatten-Einsätzen kultiviert werden.
Verwendet Wechselstrom für Membranwiderstandsmessungen, wodurch eine Null-Nettoladung auf Zellen erzeugt wird und nachteilige Gleichstromeffekte auf Zellmembranen eliminiert werden. Ein Silber/Silberchlorid (Ag/AgCI)-Pellet auf jeder Elektrodenspitze misst die Spannung. Durch die geringe Größe der Elektroden kann der Anwender die transepitheliale Spannung und den Widerstand von Zellen auf mikroporösen Membranen einfach messen.
Serviceleistungen
Elektroden und Batterien bieten Garantie für 30 Tage ab dem Datum, an dem der Kunde diese Artikel erhält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzelektroden
Millicell-ERS Volt-Ohm-Messgerät
Zur qualitativen Messung der Gesundheit einer Zellmonoschicht und der quantitativen Messung der Konfluenz
12,5 Hz
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Merck Ersatzelektroden für Millicell-ERS Volt-Ohm-Messgerät, 1 Paar > Ersatzelektroden