Learn More
Merck Millicell™ Kulturplatteneinsätze: HATF
Entwickelt für eine bessere Zelldifferenzierung und erweiterte Anwendungen, einschließlich analytischer Zellbiologie
Marke: Merck PIHA03050
Beschreibung
- Mikroporöse Membranen ermöglichen den Zugriff auf Zellen-Monolayer sowohl aus apikalen als auch aus basolateralen Domänen; fördern eine verbesserte Zellhaftung, -wachstum und Differenzierung von anhaftungsabhängigen und Suspensionskulturen
- Gebrauchsfertige Milicell-Einsätze passen für die meisten 6- oder 24-Well-Platten und sind einfach für SEM- und TEM-Verfahren vorzubereiten; kompatibel mit Standard- und Fluoreszenzfärbungen
- Effektiver Wachstumsbereich für Einsätze mit 12 mm Durchmesser, 0.6 cm2; und 4.2 cm2 für Einsätze mit 30 mm Durchmesser
- Benötigen keine extrazelluläre Matrix für anhaftungsabhängige Zellen
- Polystyrolgehäuse; steril und einzeln in Blisterverpackung geliefert
- Einsätze verwenden eine gemischte Zelluloseestermembran; Triton™-frei
Anwendungen:
Transport- und Permeabilitätsstudien, Co-Kulturen für Zelle-zu-Zelle-Interaktionsstudien, In-vitro-Toxizitätstests, Tumorzellmetastasenstudien und organtypische Kulturen
Spezifikation
4.2 cm2 | |
6-Well-Platte | |
13 mm |
0,45 μm | |
30 mm | |
Steril |