Learn More
Merck Millicell™ Zellkultur-Einsatzplatten
Entwickelt zur Unterstützung des Zellwachstums und der Differenzierung von Endothelzellen und Epithelzelllinien
Marke:  Merck PSHT004R5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11790383
  • 3960.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
PCF
96-Well-Auffangschale und Deckel
5/Pk.
96
0,4 μm
Zellanlagerung, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Wirkstofftransport
Steril
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Millicell™ Zellkultur-Einsatzplatten > 0.4 μm; Steril ;5/Pckg.