Learn More
Merck Luminata™ Classico Western HRP-Substrat, 100 ml
Vorgemischtes, gebrauchsfertiges Chemolumineszenz-Reagens für den HRP-Nachweis.
Marke: Merck WBLUC0100
Beschreibung
- Das Reagenz wurde angepasst, um den Bereich und die Empfindlichkeit des Nachweises mit verschiedenen Antikörpern in Western Blot-Assays zu optimieren.
- Vorgemischt, um Kreuzkontamination der Reagenzien zu vermeiden.
- Breites Spektrum an Empfindlichkeiten, um alle Detektionsanforderungen zu erfüllen.
- Konsistente Ergebnisse mit weniger Pipettierfehlern.
- Stabil bei 4 °C und auch bei Raumtemperatur, sodass eine Lagerung auf dem Labortisch möglich ist.
- Beste Detektionsleistung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten.
- Kompatibel mit PVDF- und Nitrozellulosemembranen sowie allen gängigen Puffern und Blockierungsreagenzien
(f) Soweit nicht andere Informationen in unserem Katalog oder in der dem Produkt (den Produkten) beiliegenden Unternehmensdokumentation angegeben sind, dienen die Produkte ausschließlich Forschungszwecken und sind für keine anderen Zwecke zu verwenden, unter anderem insbesondere nicht für unerlaubte gewerbliche Zwecke, für die In-vitro-Diagnose, die Ex-vivo- oder In-vivo-Therapie oder andere Arten der Konsumierung oder der Anwendung bei Mensch oder Tier.
Western-Blots, Dot/Slot-Blots
Spezifikation
100 ml | |
2 bis 8 °C | |
Dot/Slot-Blots, Western-Blotting |