Learn More
Merck Immobilon™-P PVDF-Membran
Hydrophobe PVDF-Transfermembran für Western Blotting
Marke: Merck IPVH15150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Immobilon™ PVDF-Membranen werden in vier Typen angeboten, die jeweils für eine andere Proteinblotting-Anwendung optimiert sind. Praktische Blotting-Sandwiches mit vorgeschnittenen Membranblättern und Blotting-Filterpapier. Immobilon™ PVDF-Membranen weisen eine hohe Proteinadsorption auf, sodass während des Transfers oder der Neuverprobung keine Proteine verloren gehen. Die offene Porenstruktur erleichtert den Zugriff auf gebundene Proteine und die Entfernung ungebundener Sonden. Darüber hinaus erhöhen Immobilon™ PVDF-Membranen, die für fluoreszierende Blots optimiert sind, das Signal-Rausch-Verhältnis für eine hohe Empfindlichkeit in quantitativen Multiplex-Anwendungen erheblich.
Spezifikation
15 cm | |
Optimiert für die Bindung von Proteinen, die aus Gelmatrizen übertragen wurden | |
PVDF |
15 cm | |
Blatt | |
0,45 μm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Merck Immobilon™-P PVDF-Membran > Immobilon P; Abmessungen:15 x 15cm; Blätter; Porengröße:0,45 μm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction