Learn More
Merck Immobilon-NC Transfermembranen
Maximale Empfindlichkeit bei minimalem Hintergrund, für chemilumineszierende und radioaktive Detektionssysteme geeignet
Marke: Merck HATF00010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht. MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter. Merkmale und Vorteile:
Spezifikation
Rolle | |
0,45 μm | |
Western Blotting | |
Blotting-Membranen | |
33 cm |
MCE | |
HATF | |
Glatt | |
3 m x 33 cm | |
300 cm |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Immobilon NC Transfer Membrane 33cm X 3m Roll
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Hazard Statement
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Merck Immobilon-NC Transfermembranen > Porengröße: 0,45 μm; Abmessungen: 33 x 300 cm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction