Learn More
Merck Fluoropore™ PTFE-Membranfilter
Hydrophobe Membran mit laminierter Rückseite für einfachere Handhabung
Marke:  Merck FHLP09050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10208000
  • 1365.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Unsere Fluoropore™ Membran ist eine hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Polymermembran, die mit einer Stützschicht aus Polyethylen hoher Dichte verbunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluorophor™ Membranen bieten eine umfassende chemische Kompatibilität, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Katalognummern, die in.FHUP in. enthalten, nicht laminiert sind oder ohne Trägermaterial hergestellt werden.) Anwendungen: Fluorophor™ Membran: Klärende Säuren, Basen und Lösungsmittel; Luftüberwachung; Filter- und Belüftungsgase; UV-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Weiß
PTFE
Unsteril
Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln, Klärfiltration von Alkohollösungen, UV-Spektroskopie.
Hydrophob
50/Packung
Hydrophob
7 psi
Siebfilter
0,45 μm
60 ml/min x cm2
8,0 l/min/cm2
50Pack
Filtermembranen
90 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Merck Fluoropore™ PTFE-Membranfilter > 0,5 μm Porengröße; Durchmesser: 90mm; weiß