Learn More
Merck Überwachungsgeräte zur Flüssigkeitskontaminationsanalyse
Die transparenten Einweg-Filterhalter aus Tenite™ Kunststoff sind mit MF-Millipore-Filtern vormontiert
376.00 CHF - 1195.00 CHF
Spezifikation
Material | Tenite Kunststoff |
---|---|
Porengröße | 0.8μm |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 9 cm2 |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.45 Zoll |
Produktcode | Marke | Typ | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11596465
|
Merck
MAWP037PM |
Überwachungsgerät für passendes Gewicht | Tenite Kunststoff |
1195.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11576465
|
Merck
M000037P0 |
Monitor für Fluidkontamination | Tenite Kunststoff |
376.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die transparenten Einweg-Filterhalter aus Tenite™ Kunststoff sind mit MF-Millipore-Filtern vormontiert
- Ein dickes Zellulosekissen mit 34 mm Durchmesser zwischen den Monitorsektionen dichtet den Filter ab, um den Probenstrom gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen
- Durch Monitore mit angepasstem Gewicht entfällt das Vorwägen von Testfiltern bei der gravimetrischen Analyse
- Jeder Monitor enthält zwei Filter, die in ihrem Gewicht auf einen Wert im Bereich von 0.1 mg eingestellt sind
- Die Probe durchläuft beide Monitor, aber der obere (Test-)Filter hält alle Kontaminationen zurück
- Die Differenz der Filtergewichte nach der Trocknung entspricht dem Gewicht der Kontaminationen in der Probe
- Zur Verwendung mit Kits zur Flüssigkeitsprobenahme
- Nicht steril
- Anschluss Einlass/Auslass: Luer-Slip-Buchse
- Porengröße: 0.8μ m
- Filterdurchmesser: 37 mm
- Filter, Farbcodierung: Weiß/AAWP
- Filterfläche: Glatt
- Filtrationsbereich: 9 cm9
Spezifikation
Tenite Kunststoff | |
Unsteril | |
1.45 Zoll |
0.8μm | |
9 cm2 | |
3,7 cm |