Learn More
Merck Überwachungsgeräte zur Flüssigkeitskontaminationsanalyse
Die transparenten Einweg-Filterhalter aus Tenite™ Kunststoff sind mit MF-Millipore-Filtern vormontiert
Marke:  Merck M000037P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11576465
  • 376.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die transparenten Einweg-Filterhalter aus Tenite™ Kunststoff sind mit MF-Millipore-Filtern vormontiert
Ein dickes Zellulosekissen mit 34 mm Durchmesser zwischen den Monitorsektionen dichtet den Filter ab, um den Probenstrom gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen. Zur Verwendung mit dem Kit für die Flüssigkeitsprobenahme (XX6403730). Monitore mit angepasstem Gewicht: Durch Monitore mit angepasstem Gewicht entfällt das Vorwägen von Testfiltern bei der gravimetrischen Analyse. Jeder Monitor enthält zwei Filter, deren Gewicht auf 0,1 mg angepasst ist. Die Probe durchläuft beide Filter, der obere Filter (Test) hält jedoch alle Kontaminationen zurück. Die Differenz der Filtergewichte nach der Trocknung entspricht dem Gewicht der Kontaminationen in der Probe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tenite Kunststoff
Unsteril
Industrielle QK
1.45 Zoll
0.8μm
9 cm2
Monitor für Fluidkontamination
3,7 cm