Learn More
Merck Diffusionskammerringe
Plexiglas-Ringe mit 14 mm Durchmesser für die Verwendung mit einer Diffusionskammer
440.00 CHF - 518.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Diffussionskammerkit
Material Plexiglas™
Typ Plexiglas™ Ringe
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,55 in.
Durchmesser (metrisch) 14 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10035291
Unterlagen ansehen
Merck
PR0001400
Keine Bohrung
440.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10629131
Unterlagen ansehen
Merck
PR0001401
0,59 mm-Loch Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit oder ohne Loch erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Diffussionskammerkit
Plexiglas™ Ringe
14 mm
Plexiglas™
0,55 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Diffusionskammerringe