Learn More
Merck Amicon™ Ultra-Fläschchen
Zubehör für Amicon Ultra-0.5 Zentrifugalfilter
Marke: Merck UFC50VL96
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Volumen: 0,5 mL
- Zur Proteinaufreinigung, Western Blotting Proteinextraktion
Spezifikation
Ja | |
Proteinreinigung, Proteinextraktion, Proteinkonzentration und -entsalzung, Western Blotting | |
96Pack | |
0,5 mL |
Unsteril | |
96 | |
Zentrifugenfilter |
Videos
-
Merck Amicon Ultra centrifugal filters
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Amicon™ Ultra-Fläschchen > Volumen: 0.5 ml; 96/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur