Learn More
Kartell Embedding Rings
Embedding rings made from ABS plastic.
226.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Embedding Ring
Material Plastic
Länge (metrisch) 41 mm
Breite (metrisch) 28 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.61 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
18028031
Unterlagen ansehen
Kartell
0291904
Blue
226.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18038041
Unterlagen ansehen
Kartell
0291906
Yellow
226.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18038031
Unterlagen ansehen
Kartell
0291912
Green
226.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18058041
Unterlagen ansehen
Kartell
0291913
Pink
226.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Embedding supports suitable for the processing and the histological inclusion of paraffin pieces
  • The inclusion rings can use the same microtome support (instrument used to make the histological sections of samples) of the inclusion cassettes
  • They can be set up on every kind of microtome thanks to their structure and to the possibility to obtain uniform paraffin blocks.
  • Embedding rings is an easy-filling and, after cutting, is always ready for following sections
Spezifikation
Spezifikation
Embedding Ring
41 mm
1.61 in.
11 mm
Single-use
Plastic
28 mm
1.1 in.
0.43 in.