Learn More
Kartell Embedding Rings
Embedding rings made from ABS plastic.
Marke:  Kartell 0291912
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18038031
  • 226.00 CHF / 2000 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Embedding supports suitable for the processing and the histological inclusion of paraffin pieces
  • The inclusion rings can use the same microtome support (instrument used to make the histological sections of samples) of the inclusion cassettes
  • They can be set up on every kind of microtome thanks to their structure and to the possibility to obtain uniform paraffin blocks.
  • Embedding rings is an easy-filling and, after cutting, is always ready for following sections
Spezifikation
Spezifikation
Embedding Ring
Green
28 mm
1.1 in.
0.43 in.
Plastic
41 mm
1.61 in.
11 mm
Single-use
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis