Learn More
Cole-Parmer™ Regelbarer Heizmantel der EM-Serie
Mit integriertem Regler mit Anzeigeleuchten für Netzspannung und Heizbetrieb. Electrothermal™ Geregelte Heizmäntel der Serie EM gewährleisten dank geerdeter Masseschirmung sowie doppelten Sicherungen zusätzliche Sicherheit. Produkte mit größerem Füllvolumen sind mit mehreren Heizelementen ausgestattet und ermöglichen so eine gleichmäßigere und direkte Wärmeübertragung.
Marke: Cole-Parmer™ 36002-18
368.42 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie diese Heizmäntel für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Electromantle Heizmäntel der EM-Serie bieten dank der hervorragenden Isolierung um die Kartusche und der guten Abdeckung des Kolbens eine maximale Wärmeübertragung zur Probe.
- Alle Heizmäntel durchlaufen ein „Ausbrenn“-Verfahren am Ende der Herstellung, wodurch sie sofort nach Lieferung verwendet werden können.
- Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen
- Zur Verwendung mit Rundbodenkolben von 50 ml bis 5 Liter
- Einzigartiges Belüftungssystem, wodurch das Außengehäuse sicher angefasst werden kann
- Maximale Elementtemperatur beträgt 450 °C
- Integrierter Energieregulator
- Modell EM5000/CE besitzt 2 Kreise für eine unter- und oberstufige Erwärmung
- Austauschbare, isolierte Heizkassette
- Anzeigelampen für Strom und Wärmebetrieb
- Geerdeter Bodenschirm und Doppelsicherungen für zusätzliche Sicherheit
- Klammern für Befestigungsstangen mit einem Durchmesser von 1.3 cm im Lieferumfang enthalten (Befestigungsstangen getrennt lieferbar)
Spezifikation
Polypropylene Outer Case | |
1000 ml | |
5.7 in. | |
310 mm | |
Außengehäuse aus Polypropylen | |
300 W | |
9.4 in. | |
450 °C | |
842 °F |
1000 mL (33.8 oz.) | |
310 x 238 x 145 mm | |
145 mm | |
230 V | |
UK- und EU-Stecker | |
1.25 kg | |
238 mm | |
33.8 oz. | |
50/60 Hz |