Learn More
Agilent BioTek ELx405 Select Spülvorrichtung für Deepwell-Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Das erste Deep-Well-Mikrotiterplatten-Waschgerät, das <50 mm hohe 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten aspiriert und abfüllt
Marke:  Agilent BioTek ELX405CS-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17297979
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek ELx405 Select ist das erste Deepwell-Platten-Waschgerät, das in 96- und 384-Well-Deepwell- und Standardhöhen-Mikrotiterplatten absaugt und abgibt. Das ELx405 Select ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um eine Vielzahl von Plattenwaschanwendungen, einschließlich ELISA- und zellbasierter Assays, zu ermöglichen.
Die Wartung ist einfach mit dem patentierten Ultrasonic Advantage, der Verteilerröhrchen automatisiert und reinigt, um aufgebautes Salz und Protein zu entfernen.
Certifications
CE- und ETL-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Agilent BioTek ELx405 Select Spülvorrichtung für Deepwell-Mikrotiterplatten > Deep Well, Zellwäsche, Ultraschall, biomagnetische Separation
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen