Learn More
Eluentenkonzentrat, PRP-X100 Anionenaustausch, Hamilton™
Hamilton Chromatographieharze können in Großpackungen bestellt werden, d. h. Nicht in Säulen-Hardware verpackt. Dies ist ein kostengünstiger Ansatz für anwendungsspezifische Tests und Analysen.
Marke: Hamilton 79335
Beschreibung
Datenblatt
- Trennverfahren – Anionenaustausch
- Format – Eluentenkonzentrat
- Verkaufsmenge – 6 x 60 ml-Flaschen
- Material – 4,0 mmol p-Hydroxybenzoesäure / 2,5 % Methanol
Spezifikation
4.0 mM p-Hydroxybenzoic Acid / 2.5% Methanol | |
6 x 60 mL bottles |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.