Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Löffel- und Spatelprobenehmer
Eine spezielle gebogene Form verhindert die Ansammlung von vergessenen Proben in Ecken.
Marke: Bel-Art™ H36807-0021
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Extrahiert Kristalle, granulierte und feste Substanzen, dicke Flüssigkeiten und empfindliche Materialien
- Verfügt über ein Löffelende und ein Spatelende
- Hergestellt aus poliertem 304-Edelstahl
- Flammfest, autoklavierbar und unempfindlich gegenüber kochendem Wasser
Spezifikation
Löffel- und Spatelprobenehmer | |
Autoklavierbar | |
15 x 35 mm-Schüssel | |
Entwickelt, um Kristalle, granulierte und feste Substanzen, dicke Flüssigkeiten und empfindliche Materialien zu extrahieren | |
21 cm |
Edelstahl | |
10 ml-Schüssel | |
Poliert | |
Flaschen und Behälter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Löffel- und Spatelprobenehmer > Schüsselvolumen: 1.6 g/10 ml; Schüsselgröße: 15 x 35 mm; Griffdurchmesser: 5 mm; Länge: 21 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur