Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Löffel- und Spatelprobenehmer
Eine spezielle gebogene Form verhindert die Ansammlung von vergessenen Proben in Ecken.
Marke: Bel-Art™ H36809-0050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rückgewinnung von Kristallen, Pulvern, granulierten und festen Substanzen und dicken Flüssigkeiten
- Mit Löffelende und Spatelende
- Hergestellt aus poliertem 304-Edelstahl
Spezifikation
Löffel- und Spatelprobenehmer | |
Autoclavable | |
70 ml-Schüssel | |
Gebogene Form | |
8 mm Durchm. |
Edelstahl (AISI 304) | |
Löffelende und Spatelende | |
28 x 65 mm-Schüssel | |
50 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Löffel- und Spatelprobenehmer > Schüsselvolumen: 70 ml; Schüsselgröße: 28 x 65 mm; Griffdurchm. 8 mm; 50 cm lang
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur