Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Löffel- und Spatelprobenehmer
Eine spezielle gebogene Form verhindert die Ansammlung von vergessenen Proben in Ecken.
Marke:  Bel-Art™ H36809-0040
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12894801
  • 115.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Extrahiert Kristalle, granulierte und feste Substanzen, dicke Flüssigkeiten und empfindliche Materialien
  • Verfügt über ein Löffelende und ein Spatelende
  • Hergestellt aus poliertem 304-Edelstahl
  • Flammfest, autoklavierbar und unempfindlich gegenüber kochendem Wasser
Spezifikation
Spezifikation
Löffel- und Spatelprobenehmer
Autoklavierbar
28 x 65 mm-Schüssel
Entwickelt, um Kristalle, granulierte und feste Substanzen, dicke Flüssigkeiten und empfindliche Materialien zu extrahieren
40 cm
Edelstahl
70 ml-Schüssel
Poliert
Flaschen und Behälter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Löffel- und Spatelprobenehmer > Schüsselvolumen: 7.5 g/70 ml; Schüsselgröße: 28 x 65 mm; Griffdurchmesser: 8 mm; Länge: 40 cm