Learn More
Thermo Scientific™ Elite PCTS pH-/Leitfähigkeits-/TDS-/Salinitäts-Taschenprüfgerät und Ersatzsensoren
Flexible pH-, Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- und Temperaturtests für unterwegs mit strapazierfähigen Elite PCTS Taschenprüfgeräten für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Landwirtschaft, Aquakulturen, Hydrokulturen und mehr!
Marke: Thermo Scientific™ ELITEPCTS
Beschreibung
Profitieren Sie von diesen Testern im Taschenformat. Die Thermo Scientific™ Elite Prüfgeräte sind Taschenprüfgeräte für Messungen unterwegs für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich selbst gebrautem Bier und Wein, Lebensmitteln und Getränken, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Landwirtschaft, Schwimmbecken und Spas, Umweltüberwachung, Bildung und mehr. Die Elite CTS Cup-Sensor Taschenprüfgeräte sind ideal für flexible Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- und Temperaturtests für unterwegs in einem kompakten, reisefertigen Design.
Elite Pocket Prüfgeräte bieten flexible elektrochemische Tests für unterwegs. Wählen Sie das Elite PCTS Modell zur Messung von pH, Leitfähigkeit, Gesamtlösung gelöster Feststoffe (TDS) oder Salinität mit Temperatur für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Elite Taschenprüfgeräte sind langlebig und verfügen über einen großen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, eine One-Touch-Kalibrierungsfunktion und austauschbare Sensorköpfe. Sie eignen sich ideal zum Testen von Getränken, wie z. B. selbst gebrautem Bier und Wein, für Lebensmittel, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Umweltüberwachung und vieles mehr.
- Flexible Testoption
- Messen Sie pH, Leitfähigkeit, TDS oder Salinität mit Temperatur
- Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 4 Alkalibatterien Typ AAA
- Durchschnittlich 150 Stunden Akkulaufzeit
- Die breite, auslaufsichere Kappe dient als stabile Basis
- Austauschbare Sensoren
- 1 Jahr Garantie für das Prüfgerät
- 6 Monate Garantie für Austauschsensoren
Spezifikation
±1 % des Endwertes | |
±1 % des Endwertes | |
Ja | |
4 x AAA-Alkaline | |
pH, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Temperatur | |
1 bis 3 | |
CE, FCC | |
Grafische Punktmatrix | |
pH, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Temperatur, Conductivity, TDS, Salinity, Temperature | |
-1.00 bis 15.00 | |
0,00 bis 10,00 ppt | |
0 °C bis 60,0 °C | |
Elite PCTS Prüfgerät mit Batterien, Trageschlaufe und weichem Tragekoffer | |
Analog | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
0.10 ppt | |
Pro praktische Salinitätskurve | |
0.40 bis 1.00 (auswählbar) | |
Ja | |
1 Punkt | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
Thermistor | |
200 x 45 x 36 mm | |
165 g (einschließlich Akku) |
±0,02 | |
±1 % des Endwertes | |
150 Stunden (Durchschnitt) | |
Punkt-zu-Punkt | |
1 bis 3 | |
1 bis 3 | |
Elite PCTS Taschenprüfgerät zur Messung von pH, Leitfähigkeit, TDS oder Salinität mit Temperatur | |
IP 67 | |
0.00 bis 20.00 mS/cm | |
0,00 bis 10,00 ppt | |
pH 0.01 | |
Trinkwasser, Umwelt, Lebensmittel & Getränke, Pool & Spa, Landwirtschaft | |
4 Schlüssel | |
PCTS Tester | |
0.1 μs/cm für 0.0 bis 200.0 μs/cm; 1 μs/cm für200 bis 2000 μs/cm; 0.01 ms/cm für 2.00 bis 20.00 ms/cm | |
0.1 ppm für 0.0 bis 100.0 ppm; 1 ppm für 100 bis 1000 ppm; 0.01 ppt für 0.10 bis 10.00 ppt | |
0.40 bis 1.00 (auswählbar) | |
±0.6 °C, ±1.0 °F für 0.0 bis 50.0 °C; ±1.1 °C, ±1.9 °F für 50.1 bis 60.0 °C | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
32,0 bis 140,0 °F | |
ATC | |
1 Jahr für Prüfgerät | |
175 g |