Learn More
Bollé Safety Schutzbrille Elite Artikelnummer.: 11718836
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bollé Safety Schutzbrille Elite
Artikelnummer. 11718836
Farbe: Durchsichtig
Click to view available options
:
Farbe: Durchsichtig
Artikelnummer. 11718836
Marke: Bollé Safety ELARSI
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Belüftete Schutzbrille. Die Bollé Safety; Elite Schutzbrille vereint Schutz und hervorragende Rundumsicht.
  • Rundumsicht
  • Überlaufrinne für Flüssigkeiten.
  • Kugelzapfen.
  • Einstellbare Bänder
  • Kann über der Korrekturbrille getragen werden.
  • Geeignet für intermittierendes Arbeiten.
  • Brillengläser und Rahmen mit Schutz gegen niedriger Krafteinwirkung, widerstehen einer 6 mm, 0.86 g Kugel bei 45m/s.
  • Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
  • Rahmenschutz vor Tröpfchen oder Spritzern.
  • CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Produkttyp Schutzbrillen
Rahmenfarbe klar
Kopfgurtmaterial Nylon
Anzahl pro Packung Je 1
Material Acetat, PVC, Nylon
Lens Material Acetat
Rahmenmaterial PVC
Specification Sheets
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Schutzbrille Elite >