Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA/ELISPOT Diluent (5X)
Ergänzt durch fötales Kälberserum als Quelle tierischer Serumproteine. Wird zum Blockieren der unspezifischen Bindung von ELISA-Platten, zum Verdünnen rekombinanter Standards und Testproben sowie zum Herstellen der Arbeitsverdünnungen von sekundären Nachweisreagenzien verwendet. Enthält außerdem 1 % ProClin 150 als Konservierungsmittel
Marke: Invitrogen™ 00-4202-56
Beschreibung
Spezifikation
Verdünnungsmittel | |
Flüssig | |
eBioscience™ |
100 ml | |
ELISA |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
446719-000 | Analysenzertifikat | 05/06/2025 | |
436106-000 | Analysenzertifikat | 20/12/2024 | 00-4202-56 |
431193-000 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | 00-4202-56 |
424595-000 | Analysenzertifikat | 23/09/2024 | 00-4202-56 |
413338-000 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 00-4202-56 |
Nur für Forschungszwecke