Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement
Marke:  Bibby Scientific™ 99966-99
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11778422
  • 393.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Für Kolben: 500mL
Leistung: 200 W
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
230 V
Ersatz-Heizelement
EMEA3/6/0500
Gehäuse 200w
50 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement > Kapazität: 500 ml