Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement
Marke:  Bibby Scientific™ 99966-98
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11768422
  • 464.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Für Kolben: 250mL
Leistung: 150 W
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
230 V
Ersatz-Heizelement
EMEA3/6/0250
Gehäuse 150w
50 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement > Kapazität: 250 ml