Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement
Marke:  Bibby Scientific™ 10086-42
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11758422
  • 265.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Für Kolben: 100mL
Leistung: 60 W
Spezifikation
Spezifikation
100 mL
230 V
Ersatz-Heizelement
EMEA3/6/0100
Gehäuse 60w
50 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement > Kapazität: 100 ml