Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement
Marke: Bibby Scientific™ 36104-75
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Kolben: 2000mLLeistung: 500 W
Spezifikation
1000 mL | |
EMV | |
Ersatzheizung |