Learn More
Cole-Parmer™ Electrothermal™ Rückflusskopf
Accessory reflux/inerting head for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 or RS-250, and OS1025 series reaction stations.
Marke: Cole-Parmer™ 36630-72
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Accessory item for reaction stations
- One year warranty
- Dimensions (Dia. x L): 10 x 25 mm
- 10 Positions
Spezifikation
Reflux Head | |
For OS1025 STEM Omni Reaction Station, Compatible with Integrity 10, RS-200 and RS-250 Series |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Electrothermal™ Rückflusskopf > Omni Series Reflux/Inert Head
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur