Learn More
Cole-Parmerâ„¢ REACTION BLOCK 10 POSSITIONS
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 25 ml
Beschreibung
- 10 einzelne, unabhängig regelbare Zellen
- Temperaturbereich von -30 bis 150 °C
- Rührgeschwindigkeit von 350 bis 1200 U/min
- Für Probenvolumina von 1 bis 25 ml
- Optionale Aufsätze für Rückfluss und das Arbeiten unter inerten Bedingungen
- Optionale Multi-Infrarot-Sonden für Studien zu Löslichkeit/Kristallisation
- Bedienung direkt vor Ort über Farb-Touchscreen
Spezifikation
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1 bis 25 ml |
Max. Temperatur (metrisch) | 150 °C |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 10 x 25 mL Tubes |
Enthält | 10-position Dry Block Heater |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 302°F |
Produkttyp | Reaktionsstation |
Spannung | 230 V |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Electrothermal Integrity 10 reaction station
Dokumentation
Product Information
Manuals
ELE005 MODULAR HEATING MANTLE
DateigrößeVersion: 4.6 MB
Product Information
ELE005 Integrity10 09
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmerâ„¢ REACTION BLOCK 10 POSSITIONS >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur