Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Trockenbank für Objektträger, pulverbeschichtetes Aluminium
Erleichtert die Vorbereitung von Mikroskop-Objektträgern in der Anbringungsphase der Proben. Der Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizmantel fasst bis zu 50 Objektträger und ermöglicht das Trocknen von Objektträgern in verschiedenen Ausrichtungen.
Marke:  Bibby Scientific™ 48573-06
634.03 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11748392
  • 713.38 CHF / 1 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erleichtert die Vorbereitung von Mikroskop-Objektträgern in der Anbringungsphase der Proben.Der Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizmantel fasst bis zu 50 Objektträger und ermöglicht das Trocknen von Objektträgern in verschiedenen Ausrichtungen.
Die beliebte Objektträger-Trockenbank hilft bei der Vorbereitung von Mikroskopobjektträgern bei der Anbringungsphase der Proben. Sie ergänzt sowohl den Paraffin-Wachs-Dispenser als auch das Paraffin-Wachs-Montagebad und bietet ein komplettes Set an Paraffinwachs-Probenahmegeräten für das moderne Labor. Für die Aufnahme von bis zu 50 Objektträgern und mit der Möglichkeit, die Objektträger in verschiedenen Ausrichtungen zu trocknen – quer über den Trocknungsstützstäben, schräg auf den Stäben oder flach ohne die Stäbe.
  • Für bis zu 50 Objektträger
  • Die Objektträger können auf der Trockenbank in verschiedenen Ausrichtungen angeordnet werden
  • Eingebauter Energieregler zur Temperaturregelung bis 100 °C
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger-Trockenbank
Pulverbeschichtetes Aluminium
UK- und EU-Stecker
10°bis 100 °C
95 mm
230 V
50
Drying of multiple microscope slides at the specimen mounting stage, and complements the Electrothermal Paraffin Wax Dispenser and the Electrothermal Paraffin Wax Mounting Bath in the provision of an ideal set of sample preparation equipment for the modern histology laboratory
Je 1
180 mm
390 mm
150 W
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Trockenbank für Objektträger, pulverbeschichtetes Aluminium > Fassungsvermögen:50 Objektträger