Learn More
Bibby Scientific™ HEIZELEMENT FUER 14318 Leistung: 500 W
Marke: Bibby Scientific™ 03012-75
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für Kolben: 3000mLLeistung: 500 W
Spezifikation
EM Serie 3.000 ml | |
Ersatzelement für Heizungsmantel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ HEIZELEMENT FUER 14318 Leistung: 500 W > Kann verwendet werden mit:EM Serie 3.000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur