Learn More
Cole-Parmer™ BASISSTATION THERMO SCIENTIFIC
Präzise Steuerung des Rührwerks bei niedriger Drehzahl und höheren Rührgeschwindigkeiten. Electrothermal™ Digi-Mantle Digitale Steuerungen bieten ein gleichmäßiges Rühren über einen motorisierten Drehmagneten, der so positioniert ist, dass ein maximales Flussgestänge zum Drehen der Rührstäbe in jedem Reaktionsgefäß zur Verfügung steht.
Marke:  Cole-Parmer™ 36204-13
Artikelnummer. 11757863
  • 4160.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hauptregler und Rührermodul sind in einem lackierten, leicht zu reinigen Metallgehäuse untergebracht
  • Die Heizpatrone befindet sich in einem handwarmen, umsponnenen und mit Polyesterfarbe beschichteten Aluminiumgehäuse
  • Die thermische Dämmung aus Keramikfasern ermöglicht eine schnellere Erwärmung und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch
  • Mit dem elektronischen Regler können Sie entweder eine PID-Regelung oder eine Energieregelung realisieren
  • Das integrierte Ring-Untergestell nimmt einen Stützständer und eine Klemme auf
  • Der Mantel wird über den Touchscreen gesteuert. Über das einfach zu bedienende Menü können Sie Temperatur und Rührgeschwindigkeit einstellen
  • Einfach zu bedienende Touchscreen-Tasten zum Einstellen von Solltemperatur und Rührgeschwindigkeit
  • Das patentierte Luftstromsystem hält die Heizpatrone handwarm
  • Sonden zur Überwachung/präzisen Beibehaltung der Temperatur der Lösung als Zubehör verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
Digital
230 VAC
100 bis 2.000 U/min
Umgebungstemperatur bis 450 °C
Digitale Heizmäntel
Dreistellig
Controller
Ambient to 842°F
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Cole-Parmer™ BASISSTATION THERMO SCIENTIFIC > Kann verwendet werden mit: Heizmantel