Learn More
BTX™ Electroporation Cuvettes Plus™
Electroporation Cuvettes Plus™ for use in electroporation and electrofusion of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
Marke:  BTX™ 450135
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15487270
  • 75.95 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Küvetten und Sicherheitsständer schützen sowohl den Anwender als auch die Probe
  • Kompatibel mit vielen lieferbaren Elektroporatoren
  • Die Küvetten sind mit eingebetteten polierten Aluminiumelektroden geformt, die gammabestrahlt sind, um eine garantierte Sterilität zu gewährleisten
  • BTX™ Küvetten können hohe Feldstärken von bis zu 25,0 kV/cm erreichen
  • Es sind drei Elektrodenspaltgrößen erhältlich: 1 mm für Bakterien und Hefe, 2 mm für alle Zelltypen und 4 mm für Säugetierzellen 
  • Runde Küvettenkappen sind auslaufsicher und ermöglichen ein schnelles und einfaches Entfernen mit nur einem Finger
  • Ein Küvettengestell mit 20 Positionen ist lieferbar – muss separat bestellt werden
  • BTX™ Einweg-Küvetten Plus erfordern keine Wartung und Pflege
    • Nach Gebrauch vorsichtig entsorgen
Bei 10er und 50er Packungen werden die Küvetten einzeln in einem Paket verpackt, das eine Einweg-Küvette und eine sterile Transferpipette enthält, die eine schnelle Entnahme der Probe nach der Elektroporation ermöglicht.
Bei Großpackungen werden die Küvetten in 24 Beuteln mit 100 Küvetten pro Beutel ohne Transferpipetten verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Steril
Ja
Poliertes Aluminium
10 x einzeln verpackte Küvetten, sterile Pipette zum Entfernen der Probe nach der Elektroporation
2 mm
Elektroporation von Bakterien, Hefe, Insekten-, Säugetier- und Pflanzenzellen
Küvetten für Elektroporation
400 μl
Blau
10 Packungen
BTX Generatoren, BIORAD Gene Pulser und Mikro-Pulser-Systeme
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BTX™ Electroporation Cuvettes Plus™ > Küvette Plus, 2 mm Abstand, 400 μl, steril, 10/Packung, Blau