Learn More
BTX™ Electroporation Cuvettes Plus™
Electroporation Cuvettes Plus™ for use in electroporation and electrofusion of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
Marke: BTX™ 450141
Beschreibung
- Küvetten und Sicherheitsständer schützen sowohl den Anwender als auch die Probe
- Kompatibel mit vielen lieferbaren Elektroporatoren
- Die Küvetten sind mit eingebetteten polierten Aluminiumelektroden geformt, die gammabestrahlt sind, um eine garantierte Sterilität zu gewährleisten
- BTX™ Küvetten können hohe Feldstärken von bis zu 25,0 kV/cm erreichen
- Es sind drei Elektrodenspaltgrößen erhältlich: 1 mm für Bakterien und Hefe, 2 mm für alle Zelltypen und 4 mm für Säugetierzellen
- Runde Küvettenkappen sind auslaufsicher und ermöglichen ein schnelles und einfaches Entfernen mit nur einem Finger
- Ein Küvettengestell mit 20 Positionen ist lieferbar – muss separat bestellt werden
- BTX™ Einweg-Küvetten Plus erfordern keine Wartung und Pflege
- Nach Gebrauch vorsichtig entsorgen
Bei 10er und 50er Packungen werden die Küvetten einzeln in einem Paket verpackt, das eine Einweg-Küvette und eine sterile Transferpipette enthält, die eine schnelle Entnahme der Probe nach der Elektroporation ermöglicht.
Bei Großpackungen werden die Küvetten in 24 Beuteln mit 100 Küvetten pro Beutel ohne Transferpipetten verpackt.
Spezifikation
Steril | |
Ja | |
Poliertes Aluminium | |
2400 x Küvetten | |
2 mm | |
Elektroporation von Bakterien, Hefe, Insekten-, Säugetier- und Pflanzenzellen |
Küvetten für Elektroporation | |
400 μl | |
Blau | |
24/Packung, je 100 | |
BTX Generatoren, BIORAD Gene Pulser und Mikro-Pulser-Systeme |