Learn More
Fisherbrand™ Sub-Gel Midi 96,UV tray, Comb block 12x8, 1mm comb
Ideal für die Analyse von Polymorphismen mit einer PCR-Fragmentlänge von 96, die aus 96-Well-Mikrotiterplatten oder Thermocycler-Blöcken geladen werden. Das Fisherbrand&trade MultiSUB Midi 96 horizontale Gelsystem verfügt über ein 10 x 12 cm großes Geltablett und einen 96-Well-Kammblock, der der standardmäßigen Mikrotiterplattenkonfiguration entspricht.
Marke:  Fisherbrand™ FMSMIDI96
Artikelnummer. 12932591
  • 328.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die MultiSUB horizontalen Gelelektrophoresesysteme kombinieren einen wirtschaftlichen Puffer- und Gelverbrauch ohne Abstriche bei der Auflösung und Trenngeschwindigkeit. Das auslaufsichere Gussteil wird durch Gussdämme vereinfacht, während die ultrakompakte Größe den Platzbedarf auf dem Labortisch minimiert.
Der MultiSUB Midi96 eignet sich ideal für die Elektrophorese mit hohem Durchsatz von PCR-Produkten oder von Proben mit einer geringen Anzahl von DNA-Banden. Das Midi 96-Format kann Proben von einer Standard-Mikrotiterplatte mit 96 Wells aufnehmen und mit 8-Kanal-Pipetten direkt beladen werden. Die versetzte Anordnung der Wells ermöglicht eine maximale Lauflänge von 1.8 cm pro Wells, was die Trennung verbessert.
  • Entwickelt zum Laden von DNA-Proben aus Multiwallplatten
  • Ideal für Elektrophorese mit hohem Durchsatz
  • Die durchschnittliche Laufzeit beträgt nur 15 bis 30 Minuten
  • Direktes Mikrotiterplattenformat zur einfachen Erkennung der Spur
  • Mit Mehrkanalpipetten kompatible Kämme für schnelles Beladen
  • Enthält MultiSUB Midi96 Tank-/Deckel-/Elektrodeneinheit, UV-Tablett 10 x 12 cm, Kammblock (12 x 8-Probe, 1 mm dicke Kämme), Gussdämme
Spezifikation
Spezifikation
Blauer Deckel, durchsichtiger Tank, weißer Block/rote Kämme, rote/schwarze Elektroden
8-Kanal-Pipetten, 96-Well-Platten
10 x 12 cm
Spritzgegossener Kunststoff
Je 1 x
300 ml (Puffer)
Elektrophorese mit hohem Durchsatz
Horizontales Gelelektrophoresesystem
MultiSUB Midi96 Tank-/Deckel-/Elektrodeneinheit, UV-Tablett 10 x 12 cm, Kammblock (12 x 8-Probe, 1 mm dicke Kämme), Gussdämme
96 Proben und 1 Markerspur
1 mm (Kämme)
22 x 12,5 x 9 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sub-Gel Midi 96,UV tray, Comb block 12x8, 1mm comb > Zur Verwendung mit 10 x 12 cm-Geltabletts mit 96-Well-Kammblock