Learn More
Thermo Scientific™ Elektronische Fläschchenbördel- und -entbördelzangen
Befestigen und entfernen Sie die Bördelfläschchen mit hoher Probensicherheit und einem einfachen einhändigen Knopfdruck mit diesen elektronischen Fläschchen-Bördelzangen und -Entbördelzangen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-ECRH13KIT
1835.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16346218
  • 2110.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen mit 13-mm-Bördelverschlüssen
Elektronisches Hochleistungsbördelkit, 13 mm
Programmierbarer oder manueller Handbetrieb
13 mm
Elektronisch – manuell/programmierbar
Elektronisches Hochleistungswerkzeug, 12-Volt-DC-Netzteil mit Netzkabel, 13-mm-Bördelkopf, 13-mm-Entbördelkopf
13-mm-Aluminium-, -Bimetall- und -Stahlkappen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Elektronische Fläschchenbördel- und -entbördelzangen >