Learn More
Macherey-Nagel™ High power crimping tool electronic (excludes
Marke: Macherey-Nagel™ 735700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Elektronische Hochleistungsbördelzange | |
11 mm, 20 mm |
Automated | |
Für alle 11 und 20 mm-Bördelkappen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ High power crimping tool electronic (excludes > Kann verwendet werden mit:Für alle 11 mm- und 20 mm-Bördelkappen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur