Learn More
Macherey-Nagel™ Electronic crimper battery powered (Lithium ion)
Marke: Macherey-Nagel™ 735520
808.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Elektrische Bördelzange | |
Für 20mm-Bördelkappen aus Aluminium | |
20 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Electronic crimper battery powered (Lithium ion) > Kann verwendet werden mit:Für 20 mm-Bördelkappen aus Aluminium
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur