Learn More
Mettler Toledo™ Elektrolyt für Referenzelektroden 3 mol/l KCl Sat AgCl, 250 ml
Mettler Toledo™ Elektrolyt für Referenzelektroden 3 mol/L KCl Sat AgCl, 250 ml kann verwendet werden, um Ihre Elektrode mit korrektem und frischem Elektrolyt für eine präzise Messung zu füllen.
Marke: Mettler Toledo™ 51350074
32.11 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für die Verwendung mit pH- und ORP-Elektroden
Spezifikation
3 mol/L KCl Sat AgCl | |
pH-, Redoxpotential | |
250 ml |
Elektrolyt 3 mol/l KCl Sat AgCl, 250 ml | |
250 mL |