Learn More
Mettler Toledo™ InLab605 Elektrolyt
Marke:  Mettler Toledo™ 51340294
34.30 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11967761
  • 36.10 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Farblos
Elektrolyt
25 mL
97,5 bis 99,5 % deionisiertes Wasser, bis 0,5 % Kaliumhydroxid; Ammoniakwasser
12,5
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab605 Elektrolyt > Menge: 25 ml