Learn More
Thermo Scientific™ Elektrodenständer mit schwenkbarem Arm
Der Elektrodenständer mit schwenkbarem Arm ermöglicht eine bequeme, freihändige Bedienung.
Marke: Thermo Scientific™ 01X081600
147.03 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Elektrodenständer mit schwenkbarem Arm ermöglicht eine bequeme, freihändige Bedienung. Fasst bis zu vier Elektroden in Standardgröße und einen ATC-Sensor.
Eigenschaften
- Die Basis mit einem gewichteten Durchmesser von 6 Zoll ermöglicht die Drehung des Halters um 360° für mehr Flexibilität.
- Mit dem Arm können Sie die Elektrode seitlich oder nach oben und unten bewegen und dabei den vertikalen Winkel der Elektrode konstant halten.
Spezifikation
Elektrodenständer mit schwenkbarem Arm | |
Vier Elektroden in Standardgröße und eine ATC-Sonde. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30