Learn More
Reinigungslösungen für Elektroden
BIOPHARMA
Ideal zum Entfernen von Proteinverunreinigungen aus der Membran und dem Diaphragma von pH-Elektroden. Pepsin-HCl Elektroden-Reinigungslösung, Reagecon™ ist eine Lösung von Pepsin A in M Salzsäure. Die Elektrodenelemente sollten etwa eine Stunde lang eingeweicht werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Marke:  Reagecon ECS
Artikelnummer. 11593172
  • 45.70 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pepsin A ist ein Enzym, das Proteine in kleinere Peptide zerlegt. Wird auf natürliche Weise im menschlichen Verdauungssystem gebildet und kommerziell für den Einsatz in Labors und in der Lebensmittelindustrie hergestellt. Pepsin in Salzsäure ist die bevorzugte Reinigungslösung zur Entfernung von Proteinkontamination.
Spezifikation
Spezifikation
100 °C
Pepsin A in Salzsäure
0 °C
500 ml
Hellorange
Elektrodenreinigungslösung für Proteinkontamination
Merkmal
In Wasser mischbar
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerECS24K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog NumberECS
ChargennummerECS23H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog NumberECS
ChargennummerECS22G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2023 Catalog NumberECS
ChargennummerECS21A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2022 Catalog NumberECS
Name des Produkts
Reinigungslösungen für Elektroden > Reinigungslösung für Elektroden