Learn More
BICASA Elektroverteilerkasten mit 4 britischen Steckdosen für die Kompatto Arbeitsstation
Elektroverteilerkasten KVK mit Halter, Kabel und Netzstecker – 2xK2647WHI Logic Plus weiße geformte 2-polige Mehrfachschaltersteckdose 250 V/13 A/L+N+E – Normalleistung.
Marke:  BICASA KEE-BRI
Artikelnummer. 17457363
  • 993.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Arbeitsstation der Kompatto Serie
  • Unter der Arbeitsfläche installiert
  • Rahmenhalterung aus Metall - Polyurethanpulverbeschichtung in mattem Hellgrau
  • Kasten aus Polypropylen-PP-Harz, V0, schwer entflammbar (UL 94), anthrazitfarben – versiegelter hinterer ABS-Schrank
  • Anschluss-Versorgungskabel FFC/2 (feuerhemmend und mit geringer Halogen-Emission) mit Stecker
  • 2xK2647WHI Logic Plus weiße geformte 2-polige Mehrfachschaltersteckdose 250 V/13 A/L+N+E
Spezifikation
Spezifikation
2
3,4 in.
230 V
BS 1363 – Teil 2: 1995
50 Hz
Zweipolige Mehrfachschaltersteckdosen
14,6 cm
Arbeitsstation der Kompatto Serie
8,6 cm
13 A
Weiß
Kabel, Netzstecker
5,7 in.
Name des Produkts
BICASA Elektroverteilerkasten mit 4 britischen Steckdosen für die Kompatto Arbeitsstation > Elektroverteilerkasten mit britischen Steckdosen für die Kompatto Arbeitsstation, Ausgangsart: Zweipolige Mehrfachschaltersteckdosen