Learn More
Brady™ Kit für elektrische Verriegelung
Das Kombinationsverriegelungskit bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um die gängigsten mechanischen und elektrischen Kontrollpunkte zu sperren.
Marke:  Brady™ 806181
Artikelnummer. 15633547
  • 333.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Kit für Ventil- und elektrische Verriegelung
Spezifikation
Spezifikation
Lockout-/Tagout-Kit
1 x 066321 Sperre für universellen mehrpoligen Leitungsschutzschalter, 1 x Offene Leitungsschutzschaltersperre – 277 V, 6 x 065404 – Zusätzliche Anschlüsse für 120/277 V-Sperren, 1 x 065397 – Trennschaltersperre ohne Abstand – 480 – 600 V, 6 x 065406 – Zusätzliche Aufsätze für 480/600 V-Sperren, 1 x 805853 Miniatur-Demokit für Leitungsschutzschaltersperre, 2 x einzelne Sicherheitsschlösser, Stativ (kein Paket) – 051339, 1 x 236916 – Nylon-Vorhängeschlösser, 1 x 050979 – Großer Verriegelungsbeutel, 10 x 256166 – Etikett NICHT BEDIENEN Elektriker (bei der Arbeit (FR), 1 x 087052 – Permanentmarker – fein)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Kit für elektrische Verriegelung > Kit