Learn More
Asecos™ Elektrisches Bauteil IO90 K3
400-V-Netzanschluss für Modell ION-CLASSIC-90 IO90.195.120.K3.WDC
Marke: Asecos™ 38038
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Elektrisches Bauteil
- Für Modell: IO90.195.120.K3.WDC
- Für Hochschränke mit einer Breite von 1200 cm
Spezifikation
Modell ION-CLASSIC-90 IO90.195.120.K3.WDC | |
Elektrische Komponente Netzanschluss 400 V | |
Elektrisches Bauteil |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ Elektrisches Bauteil IO90 K3 > Beschreibung: Netzanschluss für elektrisches Bauteil: 400 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur