Learn More
Kolmi Hopen™ Elastische Helmhaube mit kleiner Öffnung
Diese elastische Helmhaube bietet einen hohen Schutz, indem sie nur die Augen freihält.
Marke: Kolmi Hopen™ 70.701
Beschreibung
- Ultraeffektiver Schutz für Träger und Umwelt
- Verfügbar für die Farbcode-Verfolgung
- 25 g/m2 Stoffgewicht
Spezifikation
Polypropylen | |
Ja | |
50 Packungen |
Weiß | |
Helm | |
Mützen und Polybeutel |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Elastische Helmhaube mit kleiner Öffnung > Elastische Helmhaube mit kleiner Öffnung; Farbe: Weiß; Konstruktionstyp: Helm; Einweg: Ja; im Lieferumfang enthalten: Kappen und Polybeutel; Material: Polypropylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur