Learn More
UVP UV-Lampe der EL-Serie
Verwenden Sie diese Lampen für Labor- und Inspektionsanwendungen. UV-Lampen der UVP™ EL-Serie werden mit einem langlebigen, extrudierten Metallgehäuse und kratzfester Pulverfarbe hergestellt.
Marke: UVP 95-0104-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das robuste Design eignet sich hervorragend für hohe Beanspruchungen
- Sind leicht und können einfach gehalten oder für den freihändigen Betrieb im Ständer oder Schrank platziert werden
- Der integrierte Reflektor verbessert die UV-Beleuchtung
Spezifikation
220/240 V | |
302 nm | |
6 W, 220/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
Kunststoff | |
81 mm |
6 W | |
378 x 81 x 64 mm | |
64 mm | |
378 mm | |
Gehäuse UVM-57 | |
Portable UV-Lampe |
UVP021 Lampes UV Compact Handheld
DateigrößeVersion: 149.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV-Lampe der EL-Serie > Modell:UVM-57; Länge:378mm; Breite:81mm; Wattleistung:Gehäuse 6w
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur