Learn More
UVP UV-Lampe der EL-Serie
Verwenden Sie diese Lampen für Labor- und Inspektionsanwendungen. UV-Lampen der UVP™ EL-Serie werden mit einem langlebigen, extrudierten Metallgehäuse und kratzfester Pulverfarbe hergestellt.
Marke:  UVP 95-0201-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11718251
  • 646.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Das robuste Design eignet sich hervorragend für hohe Beanspruchungen
  • Sind leicht und können einfach gehalten oder für den freihändigen Betrieb im Ständer oder Schrank platziert werden
  • Der integrierte Reflektor verbessert die UV-Beleuchtung
Spezifikation
Spezifikation
230 V
365/254 nm
376 x 96 mm
50 Hz
UVLS-28
UV-Lampe
8 W
Weiß
8 W, 230 V, 50 Hz
376 mm
96 mm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV-Lampe der EL-Serie > Modell:UVLS-28; Länge:376mm; Breite:96 mm; Wattleistung:Gehäuse 8w