Learn More
Gibco™ EfficientFeed™ C+ AGT™-Supplement
Ein einteiliger Trockenzusatz für die Fütterung von Chargen in die Kultur mehrerer Zelllinien zur Unterstützung bei der Prozessentwicklung und Maximierung der Bioreaktorausnutzung
365.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.
Zelllinie CHO DG44, CHO, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Form Pulver (AGT)
Produktlinie EfficientFeed™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
16448570
Unterlagen ansehen
Gibco™
A2503104
1 L Pulver (AGT)
365.00 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
EfficientFeed™
CHO DG44, CHO, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1
Pulver (AGT)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ EfficientFeed™ C+ AGT™-Supplement