Learn More
3M™ Edge™ 5 Persönliches Lärmdosimeter
Das 3M™ Edge™ 5 persönlich Lärmdosimeter bietet fortschrittliche Technologie in einem kabellosen, kompakten Rahmen für eine leichtere, ergonomischer Art zur Überwachung des Lärmpegels.
Marke:  3M™ 7000030071
Artikelnummer. 15719667
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
  • Die schmale, konturierte Halterung passt sich an die Schulter an; der kompakte Rahmen bietet höchsten Komfort.
  • Zertifizierte Eigensicherheit
  • Schulterhalterung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
40 Stunden
88 x 53 x 19 mm
Dosis, Exposition, Namensfeld, L(C-A), Lavg/Leq, Max, Min, Spitze, Projizierte Dosis, Laufzeit, SEL (Lep), SPL, Schwellenwert, TWA, Obergrenze (UL)
CE, IEC 61252, ANSI S1.25
Dockingstation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Edge™ 5 Persönliches Lärmdosimeter > Akkulaufzeit: 40 Stunden