Learn More
Ansell EDGE™ 48-126 Polyurethane Coated Seamless Knit Industrial Work Gloves
Industrial work gloves feature a seamless knit liner and elasticized knit wrist, with a polyurethane coating for abrasion resistance.
Marke: Ansell 48126100
15.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ein preiswerter, leichter Handschuh mit hochwertigen Eigenschaften
- Die nahtlose Struktur sorgt für Komfort und erhöht die Sicherheit
- 15 Gauge-Polyester bietet Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Gutes Tastgefühl in trockenen bis leicht öligen Umgebungen
- Die dunklen Farben verbergen Schmutz für eine längere Nutzungsdauer
Spezifikation
ANSI 4 | |
Polyurethan | |
Spezifisch | |
Nahtlos gestrickte Handschuhe | |
Fahrzeugbau, Öl/Gas und Maschinen-/Gerätebetrieb | |
48-126 |
Nahtloser Strick | |
Schwarz | |
Polyester | |
10 | |
Gestrickt | |
15 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08